Chlorek rutenu(III) hydrat ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14898-67-0
Molecular Formula: RuCl3.xH2O
Formula Weight: 207.43(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: 100°dec
Merck Reference: 14,8302
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149844
Formuła:
Cl₃Ru·xH₂O Gęstość: 3,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149844 Numer CAS: 14898-67-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8302 |