Chlorek rutenu(III) hydrat (≥38% Ru) ≥99.9% (PGM basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
11043.18
11043.04
11043.09
11043.18EA
20860
PLN
11043.18
11043.04
11043.09
Chlorek rutenu(III) hydrat (≥38% Ru) ≥99.9% (PGM basis)
Chlorek rutenu(III) hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 14898-67-0
Molecular Formula: Cl3Ru.xH2O
Formula Weight: 207.43(anhy)
Physical Form: Crystalline Soluble
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: 100°dec
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol, acetone
Merck Reference: 14,8302
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149844
Oxidation
Formuła:
Cl₃Ru·xH₂O MW: 207.43 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149844 Numer CAS: 14898-67-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8302 |