Drukuj
Chlorek rutenu(III) hydrat (35 - 40% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
195480010 195480050 195480250 195481000
ACRO195480010EA 453 PLN
ACRO195480010 ACRO195480050 ACRO195480250 ACRO195481000
Chlorek rutenu(III) hydrat (35 - 40% Ru)
Chlorek rutenu(III) hydrat
Formuła: Cl₃Ru·xH₂O
MW: 207.43 g/mol (anhy)
Gęstość: 3.11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149844
Numer CAS: 14898-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to black Powder
Assay 35 to 40 % (Ru)
Additional info Trace analysis values are based on Ru
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Copper (Cu) ≤300 ppm
Gold (Au) ≤300 ppm
Iridium (Ir) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Magnesium (Mg) ≤300 ppm
Osmium (Os) ≤100 ppm
Palladium (Pd) ≤500 ppm
Platinum (Pt) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rhodium (Rh) ≤500 ppm
Silicon (Si) ≤300 ppm
Silver (Ag) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm