chlorek renu (III) hydrat ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Rhodium trichloride hydrate
43702.03
43702.06
43702.03EA
10270
PLN
43702.03
43702.06
chlorek renu (III) hydrat ≥99.99% (metals basis), Premion®
chlorek renu (III) hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 20765-98-4
Molecular Formula: RhCl3.xH2O
Formula Weight: 209.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00149839
Formuła:
Cl₃Rh·H₂O MW: 227.28 g/mol Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149839 Numer CAS: 20765-98-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-165-4 Klasyfikacja Merck : 14,8188 |