Drukuj
chlorek renu (III) hydrat 38% Rh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Rhodium trichloride hydrate
195520010 195520050
ACRO195520010EA 5800 PLN
ACRO195520010 ACRO195520050
chlorek renu (III) hydrat 38% Rh
chlorek renu (III) hydrat
Formuła: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149839
Numer CAS: 20765-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-165-4
Jednostka: 3260
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)