Drukuj
Chlorek niklu(II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
364304-100G 364304-500G
SIAL364304-100GEA 328 PLN
SIAL364304-100G SIAL364304-500G
Chlorek niklu(II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek niklu(II) hydrat
Formuła: Cl₂Ni·H₂O
MW: 147.61 g/mol
Numer MDL: MFCD00149808
Numer CAS: 69098-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III