Dichlorek niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6136-100G
N6136-500G
SIALN6136-100GEA
326
PLN
SIALN6136-100G
SIALN6136-500G
Dichlorek niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła:
NiCl₂·6H₂O Temp. topnienia: 140 °C Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149809 Numer CAS: 7791-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,06529 |