Drukuj
Dichlorek niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel dichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
654507-100G 654507-25G 654507-5G
SIAL654507-100GEA 1220 PLN
SIAL654507-100G SIAL654507-25G SIAL654507-5G
Dichlorek niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Temp. topnienia: 140
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149809
Numer CAS: 7791-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06529