Drukuj
Dichlorek niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
203866-5G 203866-25G
SIAL203866-5GEA 259 PLN
SIAL203866-5G SIAL203866-25G
Dichlorek niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła: NiCl₂·6H₂O
Temp. topnienia: 140 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149809
Numer CAS: 7791-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06529