Drukuj
Dichlorek niklu heksahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel dichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06717.0250 1.06717.1000
1.06717.0250EA 316 PLN
1.06717.0250 1.06717.1000
Dichlorek niklu heksahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Temp. topnienia: 140
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149809
Numer CAS: 7791-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06529
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 553 g/l (20 °C)
Melting Point 1001 °C (anhydrous substance),decomposes
Molar Mass 237.66 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 987 °C (sublimed),(anhydrous substance)
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials