Dichlorek niklu heksahydrat ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel dichloride hexahydrate
43185.22
43185.14
43185.22EA
5340
PLN
43185.22
43185.14
Dichlorek niklu heksahydrat ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dichlorek niklu heksahydrat
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Formuła:
NiCl₂·6H₂O MW: 237.69 g/mol Temp. topnienia: 140 °C (-H₂O) Gęstość: 1.92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149809 Numer CAS: 7791-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6505 |