Drukuj
Dichlorek niklu heksahydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel dichloride hexahydrate
270510010 270512500 270510050
ACRO270510010EA 1090 PLN
ACRO270510010 ACRO270512500 ACRO270510050
Dichlorek niklu heksahydrat 98+%
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Temp. topnienia: 140
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149809
Numer CAS: 7791-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06529
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm