Dichlorek niklu heksahydrat 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
207670020
207670250
207675000
ACRO207670020EA
1500
PLN
ACRO207670020
ACRO207670250
ACRO207675000
Dichlorek niklu heksahydrat 97%
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła:
NiCl₂·6H₂O Temp. topnienia: 140 °C Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149809 Numer CAS: 7791-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,06529 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Green Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
pH | 4 to 6 (5 % at 20°C) |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Cobalt (Co) | ≤60 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |