Drukuj
Chlorek irydu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Iridium trichloride hydrate, Iridium(III) chloride xhydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
206245-1G 206245-5G
SIAL206245-1GEA 919 PLN
SIAL206245-1G SIAL206245-5G
Chlorek irydu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek irydu(III) hydrat
Formuła: Cl₃Ir·xH₂O
MW: 298.58 g/mol (anhy)
Gęstość: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149750
Numer CAS: 14996-61-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-044-6
Klasyfikacja Merck : 14,05088