Drukuj
Chlorek irydu(III) hydrat ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
11030.03 11030.06 11030.14 11030.18
11030.03EA 4310 PLN
11030.03 11030.06 11030.14 11030.18
Chlorek irydu(III) hydrat ≥99.8% (metals basis)
Chlorek irydu(III) hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 14996-61-3 Molecular Formula: IrCl3.xH2O Formula Weight: 298.56(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Black Odour: Odourless Solubility: Soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,5088 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149750
Formuła: Cl₃Ir·xH₂O
Gęstość: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149750
Numer CAS: 14996-61-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-044-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,5088