Drukuj
chlorek żelaza (III) heksahydrat 97% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
236489-100G 236489-500G
236489-100GEA 241 PLN
236489-100G 236489-500G
chlorek żelaza (III) heksahydrat 97% ACS, Fluka™
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 280…285 °C
Temp. topnienia: 37 °C
Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149712
Numer CAS: 10025-77-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Zinc (Zn) Max. 0.003 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Total phosphorus (as PO₄) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %