Drukuj
chlorek żelaza (III) heksahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03943.0250 1.03943.1000 1.03943.9025
1.03943.0250EA 350 PLN
1.03943.0250 1.03943.1000 1.03943.9025
chlorek żelaza (III) heksahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła: FeCl₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 280 - 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149712
Numer CAS: 10025-77-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric, FeCl₃·6H₂O) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Free chlorine passes test
Acidic substances passes test
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Total phosphorus (as PO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.003 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.002 % (The Fe(II)-content increases if the recommended storage conditions (+15 to +25 °C) are not observed)
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %