chlorek żelaza (III) heksahydrat ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
31232-1KG
31232-250G
31232-25KG
31232-6X1KG
31232-1KGEA
894
PLN
31232-1KG
31232-250G
31232-25KG
31232-6X1KG
chlorek żelaza (III) heksahydrat ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła:
FeCl₃·6H₂O Temp. Wrzenia: 280-285 °C Temp. topnienia: 37 °C Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149712 Numer CAS: 10025-77-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,04048 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.2 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe 2⁺) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.002 % |
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) | Max. 0.05 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Total N | Max. 0.001 % |