chlorek żelaza (III) heksahydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16231.0C
A16231.0E
A16231.36
A16231.0CEA
6250
PLN
A16231.0C
A16231.0E
A16231.36
chlorek żelaza (III) heksahydrat ≥97%
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Purity: 97%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Formuła:
FeCl₃·6H₂O Temp. Wrzenia: 280…285 °C Temp. topnienia: 37 °C Gęstość: 1,820 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149712 Numer CAS: 10025-77-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4019 |