chlorek żelaza (III) heksahydrat 97.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12497.14
12497.30
12497.A1
12497.A7
12497.14EA
262
PLN
12497.14
12497.30
12497.A1
12497.A7
chlorek żelaza (III) heksahydrat 97.0-102.0% ACS
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Purity: 97.0-102.0%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.820
Appearance: Yellow-brown
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Formuła:
FeCl₃·6H₂O Temp. Wrzenia: 280…285 °C Temp. topnienia: 37 °C Gęstość: 1,820 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149712 Numer CAS: 10025-77-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4019 |