Drukuj
chlorek żelaza (III) heksahydrat 97+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423700050 423705000 423700025 423700100
ACRO423700050EA 124 PLN
ACRO423700050 ACRO423705000 ACRO423700025 ACRO423700100
chlorek żelaza (III) heksahydrat 97+% ACS
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła: FeCl₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 280…285 °C
Temp. topnienia: 37 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149712
Numer CAS: 10025-77-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to light brown Adhering powder and/or lumps
Titration Iodometric 97.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %