Drukuj
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
380024-5G 380024-25G
SIAL380024-5GEA 285 PLN
SIAL380024-5G SIAL380024-25G
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Formuła: FeCl₂·4H₂O
Temp. topnienia: 677 °C
Gęstość: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149709
Numer CAS: 13478-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III