Drukuj
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
24127.237EA 318 PLN
24127.237 24127.460
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Formuła: FeCl₂·4H₂O
Temp. topnienia: 677 °C
Gęstość: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149709
Numer CAS: 13478-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Not precipitated by NH₄OH (as SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 100 ppm