Drukuj
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
MQ300
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
1.03861.0250EA 262 PLN
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Formuła: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 1,023 °C
Temp. topnienia: 105…110 °C (–H₂O of crystall.)
Gęstość: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149709
Numer CAS: 13478-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) ≤ 0.05 %