Chlorek żelaza(II) tetrahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
A16327.30
A16327.0B
A16327.30EA
328
PLN
A16327.30
A16327.0B
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat ≥98%
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 13478-10-9
Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O
Formula Weight: 198.81 (126.75anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4043
MDL No.: MFCD00149709
Formuła:
FeCl₂·4H₂O MW: 198.81 g/mol Temp. topnienia: 677 Gęstość: 1.93 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149709 Numer CAS: 13478-10-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4 Jednostka: 3260 |