Drukuj
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
205080010 205080050 205082500 205080051
ACRO205080010EA 866 PLN
ACRO205080010 ACRO205080050 ACRO205082500 ACRO205080051
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat 99+%
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Formuła: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149709
Numer CAS: 13478-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green Crystalline powder, crystals and/or chunks
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm