Drukuj
Dichlorek kobaltu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2911-100G C2911-250G
SIALC2911-100GEA 463 PLN
SIALC2911-100G SIALC2911-250G
Dichlorek kobaltu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła: CoCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56 °C
Gęstość: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149652
Numer CAS: 7791-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02462