Drukuj
Dichlorek kobaltu heksahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny nie zawiera niklu
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
22896.184EA 1260 PLN
22896.184
Dichlorek kobaltu heksahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny nie zawiera niklu
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56 °C
Gęstość: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149652
Numer CAS: 7791-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02462
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test