Drukuj
Dichlorek kobaltu heksahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02539.0250EA 1860 PLN
1.02539.0250 1.02539.0100 1.02539.9999
Dichlorek kobaltu heksahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56 °C
Gęstość: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149652
Numer CAS: 7791-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02462
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 191 g/l (100 °C)
Melting Point 56 °C
Molar Mass 237.90 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (25 °C)
pH 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material