Dichlorek kobaltu heksahydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
11344.30
11344.A1
11344.30EA
899
PLN
11344.30
11344.A1
Dichlorek kobaltu heksahydrat ≥99.9% (metals basis)
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 7791-13-1
Molecular Formula: Cl2Co.6H2O
Formula Weight: 237.93 (129.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.924
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 87°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149652
Formuła:
CoCl₂·6H₂O MW: 237.93 g/mol Temp. Wrzenia: 110 Temp. topnienia: 87 °C Gęstość: 1.924 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149652 Numer CAS: 7791-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2437 |