Dichlorek kobaltu heksahydrat, czysty
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
ACRO192860010EA
1440
PLN
ACRO192860010
ACRO192862500
Dichlorek kobaltu heksahydrat, czysty
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła:
CoCl₂·6H₂O MW: 237,93 g/mol Temp. topnienia: 86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149652 Numer CAS: 7791-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,02462 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Red to violet Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |