Drukuj
Dichlorek kobaltu heksahydrat for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
192090010 192091000 192092500
ACRO192090010EA 3440 PLN
ACRO192090010 ACRO192091000 ACRO192092500
Dichlorek kobaltu heksahydrat for analysis
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła: CoCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Gęstość: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149652
Numer CAS: 7791-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02462
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to purple Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)