Drukuj
Dobromek niklu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
72243-1KG 72243-250G
SIAL72243-1KGEA 2420 PLN
SIAL72243-1KG SIAL72243-250G
Dobromek niklu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dobromek niklu trihydrat
Formuła: Br₂Ni·3H₂O
MW: 272.54 g/mol
Temp. topnienia: 962…964 °C
Numer MDL: MFCD00011141
Numer CAS: 7789-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-665-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III