Drukuj
Nickel(II) bromide hydrate 98% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
214871000 214875000
ACRO214871000EA 553 PLN
ACRO214871000 ACRO214875000
Nickel(II) bromide hydrate 98% for analysis
Nickel(II) bromide hydrate
Formuła: Br₂Ni.xH₂O
Temp. topnienia: 963 °C
Numer MDL: MFCD00149806
Numer CAS: 207569-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-665-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder or needles
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤21 % (K.F.)
pH 5 to 7 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm