Bromek żelaza(II) hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Iron dibromide hydrate
31133.14
31133.22
31133.14EA
723
PLN
31133.14
31133.22
Bromek żelaza(II) hydrat
Bromek żelaza(II) hydrat
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe.xH2O (x≈5-6)
Formula Weight: 215.67(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 3.9
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 27°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Formuła:
Br₂Fe·H₂O MW: 233.67 g/mol Temp. topnienia: 27 °C Gęstość: 3.9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016081 Numer CAS: 13463-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-168-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |