Siarczan(VI) manganu(II) tetrahydrat 99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22081.22
B22081.36
B22081.22EA
310
PLN
B22081.22
B22081.36
Siarczan(VI) manganu(II) tetrahydrat 99% (metals basis)
Siarczan(VI) manganu(II) tetrahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 10101-68-5
Molecular Formula: MnO4S.4H2O
Formula Weight: 223.06 (151.00anhy)
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149160
Formuła:
MnO₄S·4H₂O Gęstość: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149160 Numer CAS: 10101-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |