Drukuj
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
25303.233EA 212 PLN
25303.233 25303.290 25303.460
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Formuła: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Temp. topnienia: 700
Gęstość: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149159
Numer CAS: 10034-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Substances reducing KMnO4 Passes test
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test