Drukuj
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
25300.290EA 473 PLN
25300.290 25300.368
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Formuła: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Temp. topnienia: 700
Gęstość: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149159
Numer CAS: 10034-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm