Drukuj
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05941.0250 1.05941.9025
1.05941.0250EA 174 PLN
1.05941.0250 1.05941.9025
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Formuła: MnSO₄·1H₂O
Temp. topnienia: 700 °C
Gęstość: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149159
Numer CAS: 10034-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 762 g/l (20 °C)
Melting Point 700 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 169.02 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material