Siarczan(VI) manganu(II) hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
A11809.0E
A11809.36
A11809.0EEA
1140
PLN
A11809.0E
A11809.36
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat ≥97%
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Odour: Odourless
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formuła:
MnSO₄·1H₂O MW: 169.02 g/mol Temp. topnienia: 700 Gęstość: 2.95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149159 Numer CAS: 10034-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,05763 |