Siarczan(VI) manganu(II) hydrat 98.0-101.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
33341.36
33341.A3
33341.36EA
423
PLN
33341.36
33341.A3
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat 98.0-101.0% ACS
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.95
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formuła:
MnSO₄·1H₂O Temp. topnienia: 700 °C Gęstość: 2,95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149159 Numer CAS: 10034-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,5739 |