Azotan manganu(II) hydrat ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Manganous nitrate hydrate
87848.22
87848.36
87848.22EA
425
PLN
87848.22
87848.36
Azotan manganu(II) hydrat ≥99.98% (metals basis)
Azotan manganu(II) hydrat
Purity: 99.98%
CAS No.: 15710-66-4
Molecular Formula: Mn(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 178.95(anhy)
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: ca 26°
Merck Reference: 14,5733
UN No.: 2724
MDL No.: MFCD00149788
Formuła:
Mn(NO₃)₂·H₂O MW: 196.96 g/mol Temp. topnienia: ∼ 26 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149788 Numer CAS: 15710-66-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8 Jednostka: 2724 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5733 |