Drukuj
Azotan manganu(II) heksahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 206 PLN
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Azotan manganu(II) heksahydrat ≥98%
Azotan manganu(II) heksahydrat
Formuła: Mn(NO₃)₂·6H₂O
Gęstość: 1,72 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 17141-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8
Jednostka: 2724
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05756