Drukuj
azotan manganu (II) tetrahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
1.05940.0500EA 331 PLN
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
azotan manganu (II) tetrahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
azotan manganu (II) tetrahydrat
Formuła: Mn(NO₃)₂·4H₂O
MW: 251.01 g/mol
Temp. topnienia: 37
Gęstość: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149789
Numer CAS: 20694-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8
Jednostka: 2724
ADR: 5.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer