azotan manganu (II) tetrahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18521.0B
A18521.30
A18521.0BEA
1080
PLN
A18521.0B
A18521.30
azotan manganu (II) tetrahydrat ≥98%
azotan manganu (II) tetrahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 20694-39-7
Molecular Formula: MnN2O6.4H2O
Formula Weight: 251.01 (178.95anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 26°
UN No.: 2724
MDL No.: MFCD00149789
Formuła:
Mn(NO₃)₂·4H₂O Temp. topnienia: ∼26 °C Gęstość: 2,115 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149789 Numer CAS: 20694-39-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8 Jednostka: 2724 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5733 |