Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
63535-250G-F 63535-50G-F
SIAL63535-250G-FEA 796 PLN
SIAL63535-250G-F SIAL63535-50G-F
Chlorek manganu(II) tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190
Temp. topnienia: 58…59 °C
Gęstość: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05751