Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
25222.233EA 195 PLN
25222.233 25222.290
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
Temp. Wrzenia: 1190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58…59 °C
Gęstość: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05751
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.4 %
Reducing substances (as O) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test