Chlorek manganu(II) tetrahydrat 98.0-101.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.010
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 58°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Formuła:
MnCl₂·4H₂O MW: 197.9 g/mol Temp. Wrzenia: 1190 Temp. topnienia: 58 °C Gęstość: 2.010 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149792 Numer CAS: 13446-34-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,5728 |