Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
205895000 205890025 205891000
ACRO205895000EA 470 PLN
ACRO205895000 ACRO205890025 ACRO205891000
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 99+% for analysis
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
Temp. Wrzenia: 1190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05751
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0005 % (as O)