Bromek manganu(II) tetrahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 10031-20-6
Molecular Formula: MnBr2.xH2O
Formula Weight: 214.76(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 64.3° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,5725
MDL No.: MFCD00149791
Formuła:
Br₂Mn·4H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149791 Numer CAS: 10031-20-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-591-9 Klasyfikacja Merck : 14,5725 |